Hait: Ensiapupakkauksen komponentit
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (PLUM4554)
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: This spray provides immediate and effective care to minor accidents such as cuts and scrapes on the skin or dust and dirt in the eyes. It helps to min...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PLUM5151)
Toimittaja: Plum Safety
Kuvaus: These wound cleansing wipes contain sterile water. Ideal for small wounds and cuts.
UOM: 1 * 20 Items
Toimittaja: Orkla Care AB / Cederroth
Kuvaus: Haavanpuhdistuspyyhkeet korvaavat pumpulin ja antiseptiset liuokset. Nämä steriilit kuitukangassiteet on kyllästetty haavanpuhdistusnesteellä (0,9-pro...
Tuoteluettelon nro: (MMMEM82002A)
Toimittaja: 3M MEDICAL
Kuvaus: This casting tape consists of a knitted fiberglass fabric impregnated with polyurethane resin. Exposure to moisture or water initiates a chemical reac...
UOM: 1 * 10 rulla
Tuoteluettelon nro: (118-0057)
Toimittaja: Orkla Care AB / Cederroth
Kuvaus: Refill pack for the first aid panel, for use in first aid situations.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (118-0247)
Toimittaja: Orkla Care AB / Cederroth
Kuvaus: Puhdistussuihke on tarkoitettu pölyn ja lian huuhtelemiseen silmistä ja haavoista. Kannettavassa suihkepullossa on 150 ml fysiologista (0,9-prose...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: HARTMANN PAUL AG
Kuvaus: Pur-Zellin® are ready to use pre-cut pulp swabs made of highly bleached bandaging cellulose. Ideal as an absorbent pad for minor injuries, for skin cl...
Tuoteluettelon nro: (SAFIQ2290)
Toimittaja: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
Kuvaus: This instant single use cold pack is ideal for use in the event of an emergency or injury, delivering fast first aid to those who need it. It also hel...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom