Hait: Vaatetelineet
Valikoimassa on vaate ja -kenkätelineitä. Telineet ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Telineet ovat suunniteltu erikoistiloihin kuten puhdastilat ja ESD-tilat.
Valikoimassa on vaate ja -kenkätelineitä. Telineet ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Telineet ovat suunniteltu erikoistiloihin kuten puhdastilat ja ESD-tilat.
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: Wall-mounted gownracks in stainless steel 304 with electropolished finish.
Toimittaja: Metro International
Kuvaus: Racks are designed to provide efficient storage of cleanroom garments. The hangers are spaced at 75 mm intervals.
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: These shorter gown racks are designed for hanging lab coats and frocks.
Tuoteluettelon nro: (PALBGC1302)
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: Cleanroom cubby racks.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: Gown racks in stainless steel 304L with electropolished finish
Toimittaja: Metro International
Kuvaus: Hanger tubes in stainless steel attach easily under Super Erecta shelves for hanging garments.
Tuoteluettelon nro: (HUPF7500452)
Toimittaja: HUPFER METALLWERKE
Kuvaus: This shoe rack is made of stainless steel with electropolished finish. It can hold 6 pairs of shoes or clogs suspended and also it can be fitted to wa...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: TEKNOMEK
Kuvaus: Open hook garment hangers are manufactured from 304 grade stainless steel in a polished finish.
Toimittaja: TEKNOMEK
Kuvaus: Our hygienically designed stainless steel shoe and boot racks come with a hygienic, easier to clean, continuous piece of prongs.
Toimittaja: TEKNOMEK
Kuvaus: Our stainless-steel hanging racks are manufactured to the highest standards.
Toimittaja: TEKNOMEK
Kuvaus: Our free-standing rail can be used either with coat hangers or with hooks.
Toimittaja: TEKNOMEK
Kuvaus: Our hanging racks are designed for standard portrait clipboards.
Tuoteluettelon nro: (SCAA460014)
Toimittaja: Essity
Kuvaus: The Tork coat hook is made of stainless steel with anti-finger print coating that looks great and stays clean.
UOM: 1 * 10 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom