Hait: Kantapäämaadoitukset
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (115-3067)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: The Dual-Wire thermoplastic wrist strap consists of an insulative exterior with a conductive interior and a 3,4 mm dual conductor jack. The wrist stra...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (115-3068)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: High visibility bright colour allows supervisor to see that worker is wearing wrist strap.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (115-3040)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: Elastic adjustable wristband, 10 mm, keltainen
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: The Dual-wire fabric wristband is available in one size that adjusts to almost any size wrist for reliable protection.
Tuoteluettelon nro: (115-3055)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: Wrist strap (2209) is designed for one-time use. The wrist strap is ideally suited for shipment along with ESD sensitive items [ESDS], providing the m...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (115-3039)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: Elastic adjustable cam-lock wrist band, 10 mm, sininen
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (115-3036)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: MagSnap 360™ dual-wire metal wristband creates a superior electrical connection to eliminate intermittent failures.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Adjustable wristbands are available with retractor and elastic strap with hook and loop, or with cord and elastic strap with hook and loop.
Tuoteluettelon nro: (CPSD1500083)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: DBI-SALA® Adjustable Wristband is features with elastic strap with hook and loop.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SOVE860513-00)
Toimittaja: TRESTON
Kuvaus: ESD wrist band, fabric, with press-stud (7 mm), tummansininen
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom