Hait: Syväkuoppalevyt
Syväkuoppalevyt mahdollistavat työskentelyn suuremmilla tilavuuksilla kuin normaaleilla mikrolevyillä 24-, 48-, 96- sekä 384-kuoppalevyformaatissa. Syväkuoppalevyt soveltuvat myös näytteiden pakastamiseen, mallista riippuen aina -80 C lämpötilaan asti, kun niitä käytetään yhdessä levysulkijamattojen kanssa. Yleisimpiä käyttökohteita ovat mm. massaspektrofotometria, kombinatoriikallinen kemia, soluviljely, mikrodialyysi ja bakteeriviljely. Useimmat mallit ovat autoklavoitavia ja levyjä on myös steriileinä.
Syväkuoppalevyt mahdollistavat työskentelyn suuremmilla tilavuuksilla kuin normaaleilla mikrolevyillä 24-, 48-, 96- sekä 384-kuoppalevyformaatissa. Syväkuoppalevyt soveltuvat myös näytteiden pakastamiseen, mallista riippuen aina -80 C lämpötilaan asti, kun niitä käytetään yhdessä levysulkijamattojen kanssa. Yleisimpiä käyttökohteita ovat mm. massaspektrofotometria, kombinatoriikallinen kemia, soluviljely, mikrodialyysi ja bakteeriviljely. Useimmat mallit ovat autoklavoitavia ja levyjä on myös steriileinä.
60  results were found
SearchResultCount:"60"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: These deep square well plates, made from virgin PP, are designed to make the interchanging of plates simpler in automated systems. They are also ideal...
Tuoteluettelon nro: (548-3375)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® 96-Well plates and covers are designed for chromatography and high throughput screening (HTS) applications.
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Made of virgin PP to minimise extractables.
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Available in PP for automated screening and storage systems.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: With reinforced walls to the bottom of the well backed, and supporting ribs on the underside of the plate, these 2 ml square well PP blocks can be use...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Made of virgin PP to minimise extractables.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These deep square well plates, made from virgin PP, are designed to make the interchanging of plates simpler in automated systems. They are also ideal...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: J.T.Baker Plate 96 round well plates made from PS are ideal for ELISA applications.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These deep 384 square well plates are made from PP in a Class 100000 cleanroom. They are designed for high density sample collection and/or storage.
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: PP, 96-well storage plate with conical wells.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (43001-0031)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Suitable for use on Dynex DSX and DS2 instruments. Deep well reservoir with eight wells.
UOM: 1 * 250 Items
Tuoteluettelon nro: (732-0612)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP. Näihin levyihin mahtuu täydet 2,5 ml (2,2 ml tiivistysmatto paikallaan) ja ne toimivat säilytyslevyinä tai säiliöinä.
UOM: 1 * 10 Items
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: These as-molded, untreated plates are manufactured from a high purity polypropylene copolymer, making them some of the cleanest uncoated plastic plate...
Tuoteluettelon nro: (738-0180)
Toimittaja: Greiner Bio-One
Kuvaus: COC, kirkas, steriloimaton, kanneton. Liuottimia kestävästä syklisestä olefiini kopolymeeristä (COC) valmistetut mikrolevyt kestävät hyvin polaarisia ...
UOM: 1 * 40 Items
Toimittaja: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
Kuvaus: The BioCleanPlate Wako™ are endotoxin-free microplates that are individually wrapped to reduce the chance of contamination and are perfect for LAL tes...
New Product
Toimittaja: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus: Deep Well microplate, Non treated, ScreenMates, Kuoppien määrä: 96, Kuopan tilavuus: 2 ml, PP, 2,0 ml, pyöristetty neliö, Steriili
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 60
no targeter for Bottom