  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
fluoresenssimikroskoopit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/01/18945201.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   The VisiScope® IT405 FLD has been designed for tissue culture research in clinical and biotechnology laboratories.
Tuoteluettelon nro: (630-2724)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Nämä koulutus- ja laboratoriomikroskoopit on suunniteltu peruskäyttöön.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   LED microscope for transmitted and fluorescence reflected light.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  ZEISS
Kuvaus:   The Axio Vert.A1 FL-LED has a four-position mount for LED modules for reflected light fluorescence. One position is occupied for green fluorescent pro...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (630-2749)
Toimittaja:  IDCP B.V.
Kuvaus:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation LEDs.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (IDCPAM4515T4-GFBW)
Toimittaja:  IDCP B.V.
Kuvaus:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 6  / 6