  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "kelluvat-koeputkitelineet"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/71/18709571.jpg
Kelluvien koeputkitelineiden avulla voit pitää näyteputket kätevästi järjestyksessä ja paikoillaan esimerkiksi vesihauteessa kellumassa. Näihin koeputkitelineisiin voidaan tyypillisesti laittaa pieniä 1,5 - 2 ml putkia tai kryoputkia.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  IKA
Kuvaus:   Floating tube rack for 4×50 ml tubes
Tuoteluettelon nro: (BELAF188760020)
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   PP
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   PP, coloured.
Tuoteluettelon nro: (EDVO689)
Toimittaja:  EDVOTEK EUROPE LTD
Kuvaus:   Floating rack is ideal for floating tubes in water baths and tubs.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   PP
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5