Hait: Räkit kuoppalevyille
Kuoppalevyräkit tai räkit kuoppalevyille ovat syväjääpakastimien räkkejä (freezer racks), joiden mitat sopivat kuoppalevyjen (microplate) säilömiseen joko arkkupakastimissa (chest freezer) tai pystypakastimissa (upright freezer).
Kuoppalevyräkit tai räkit kuoppalevyille ovat syväjääpakastimien räkkejä (freezer racks), joiden mitat sopivat kuoppalevyjen (microplate) säilömiseen joko arkkupakastimissa (chest freezer) tai pystypakastimissa (upright freezer).
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: TENAK AS
Kuvaus: Complete range of racks for microtiter plates for use in upright freezers, made of stainless steel. The racks can either be used as one plate per shel...
Toimittaja: TENAK AS
Kuvaus: Stainless steel standard microplate racks.
Toimittaja: TENAK AS
Kuvaus: These microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.
Toimittaja: TENAK AS
Kuvaus: Microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.
Toimittaja: TENAK AS
Kuvaus: This is a complete range of racks for microtiterplates for use in chest freezers.
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Maximise the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™, racks for Revco™ ExF, DxF and HERAfeeze™ HFU B freezer...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Maximise tube storage capacity per freezer with Thermo Scientific™ Sliding Drawer Racks for Tubes (5 inner door freezers), a racking solution for five...
Tuoteluettelon nro: (HERA398188)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Use Thermo Scientific™ chest freezer racks with TDE series ultra-low temperature chest freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-s...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (NALG5039-0048)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: A range of storage racks for standard microplates and DeepWell™ plates in chest or upright mechanical freezers or incubators.
Toimittaja: GLW
Kuvaus: These racks are commonly used for chest freezers.
Toimittaja: GLW
Kuvaus: Stainless steel
Tuoteluettelon nro: (REVC398188)
Toimittaja: REVCO TECHNOLOGIES
Kuvaus: Rack, Microplate storage/freezer, Tuotteelle: Microplates, Hyllyjen/laatikoiden määrä / teline: 27, 135×89×655 mm
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom