  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Histologian ja sytologian väriaineet ja reagenssit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/15/18945315.jpg
Histologiassa käytettäviin värjäysmenetelmiin on saatavana useita valmiita värjäysliuoksia kuten esimerkiksi hematoksyliiniliuos tai eosiinivärjäysliuos. Värjäysliuoksia saa myös erilaisina kitteinä, joissa kaikki tavallisimmin tarvittavat värit löytyvät käyttövalmiina. Papanicolaoun kehittämä sytologisten näytteiden värjäys on yhä perusmenetelmä karsinoomien ja hormonikierron diagnostiikassa. Papa-värit löytyvät erillisinä, mutta niistäkin on olemassa oma kitti, joka sisältää kaiken tarvittavan. Kovat kudokset, kuten hampaat ja luut, sekä kaikki kalkkiutunutta kudosta sisältävät näytteet (esim. luuydinpunktiot) täytyy käsitellä ennen histologista tutkimusta. Tätä varten on olemassa kalkinpoistoaineita, dekalsifioijia.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"35"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Histologiset ja sytologiset värjäysliuokset ja -pakkaukset
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Kovat kudokset, kuten hampaat ja luut, sekä kaikki kalkkiutunutta kudosta sisältävät näytteet (esim. luuydinpunktiot) täytyy käsitellä ennen histologi...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Papanicolaoun kehittämä sytologisten näytteiden värjäys on yhä perusmenetelmä karsinoomien ja hormonikierron diagnostiikassa.
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   ISOSLIDE®-kontrolliliuskat soveltuvat käytettäväksi sekä nykyisten että uusimpien tuotteiden kanssa. ISOSLIDE®-kontrolliliuskojen avulla värjäystuloks...
Tuoteluettelon nro: (1.00482.1000)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   This periodic acid for the periodic acid schiff, or PAS reaction, is used for the decetion of aldehyde, mucopolysaccharides, glycogen, muco- and glyco...
UOM:  1 * 1 l
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   This Eosin-Phloxine solution, alcoholic is used in hemytoxylin and eosin (H and E) overview staining that is routinely performed in histological labor...
Tuoteluettelon nro: (1.00251.0001)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   This reticulin silver plating stain has been designed for the detection of reticular fibers in histological specimens.
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Vials with chinese inks.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 35
  1  2  3  4  5  Seuraava