  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Mikroskopian väriaineet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/27/18945327.jpg
Mikroskopiassa käytettäviä väriaineita saa kiinteänä aineena, mutta tavallisimmat niistä voi hankkia myös valmisliuoksina. Valmiit värjäysliuokset ja kitit ovat helppokäyttöisiä ja niiden soveltuvuus on testattu tavallisimpiin värjäyksiin. Bakteriologiassa Gramvärjäyksen avulla voidaan erottaa gram-positiiviset ja gram-negatiiviset bakteerit. Tb-color on mykobakteerien mikroskooppisessa tutkimuksissa käytettävä värjäyspakkaus.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Gramvärjäyksen avulla voidaan erottaa gram-positiiviset ja gram-negatiiviset bakteerit. Tb-color on mykobakteerien mikroskooppisessa tutkimuksissa käy...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Hydrochloric acid in ethanol is used for the investigation of mycobacteria in human specimen.
UOM:  1 * 1 l
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Methyl blue TECHNICAL
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   A colorimetric screening system, based on the expression of the lac operon’s -galactosidase coding gene lacZ, is widely used in the selection of bacte...
Toimittaja:  Biotium
Kuvaus:   Loss of mitochondrial membrane potential is a hallmark of apoptosis. It is an early event preceding phosphatidylserine externalization and coinciding ...
Tuoteluettelon nro: (A8112.0015)
Toimittaja:  PanReac AppliChem
Kuvaus:   Rakoff supravital method is a fast-dyeing technique for the assessment of the hormonal situation. Eosinophilia and cyanophilia of the epthelium can be...
UOM:  1 * 15 ml
Tuoteluettelon nro: (29067.)
Toimittaja:  Biotium
Kuvaus:   Calcofluor white is a fluorescent blue dye that binds to cellulose and chitin, which can be found in the cell walls of fungi, algae, and plants. It is...
UOM:  1 * 20 ml
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   Fluorescent brightener 28 is used for the staining of fungi and as a viability stain.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 10
  1  2  Seuraava