  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "molekyylibiologiset-vaerit"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/29/18945329.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"55"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Liquid Stable Nuclear Fast Red is a room temperature, stable solution formulated specifically to prevent precipitation during storage. Liquid-Stable N...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   VividPro™ is a generic fluorescent stain for protein gel electrophoresis that can be used to visualise proteins in SDS PAGE gels with a sensitivity th...
Tuoteluettelon nro: (E888-100ML)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidine) Membrane Substrate consists of two solutions that are mixed immediately before use for the detection of horseradi...
UOM:  1 * 100 ml
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Ready to use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase (HRP) activity. Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA a...
UOM:  1 * 100 ml
Tuoteluettelon nro: (J239-5ML)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Magenta loading dye, 10X
UOM:  1 * 5 ml
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   VividPro Plus™ is a fluorescent protein stain that can be used in a fast co-electrophoretic protocol to visualise proteins in SDS PAGE gels with a sen...
Tuoteluettelon nro: (N734-5ML)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Supplied as a 200X concentrate, Gold-N-Gel™ RNA dye is a non mutagenic, fluorescent in-gel stain for immediate visualisation of RNA bands on denaturin...
UOM:  1 * 5 ml
Tuoteluettelon nro: (J644-100ML)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Ready-to-use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase activity. Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA and sol...
UOM:  1 * 100 ml
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 55
  1  2  3  4  5  6  7  Seuraava