Hait: Hoitopöytäpaperi ja potilaan alussuoja
Hoitotyötä helpottamaan. Ei tarvita jokaisen potilaan jälkeen suoritettavaa sterilointia käyttämällä hoitopöytäpaperia tai potilaan alussuojaa. Jokaisen potilaan jälkeen helppo heittää käytetty roskiin ja ottaa uusi tilalle.
Hoitotyötä helpottamaan. Ei tarvita jokaisen potilaan jälkeen suoritettavaa sterilointia käyttämällä hoitopöytäpaperia tai potilaan alussuojaa. Jokaisen potilaan jälkeen helppo heittää käytetty roskiin ja ottaa uusi tilalle.
2  results were found
SearchResultCount:"2"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (KIMB7093)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Protective sheets, water repellant, Kimcare®, 375×500 mm
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Kuvaus: The zetMedica® products are designed to prepare treatment facilities in a medical practice or hospital for the next patient between the individual exa...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 2 of 2
no targeter for Bottom