Hait: Nesslar-putket
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: MARIENFELD
Kuvaus: Nessler-putki, jossa valkea rengasmerkki 50 ml:ssa
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: The Nessler tubes, with shadowless bottom that transmits undistorted light, are ideal for colour comparison. Rings and markings are in durable white c...
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Eggertz tubes, 50 ml with 0,1 ml division for comparators
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Colour comparison cylinders according to Nessler for comparators, with optically plane bottom.
Tuoteluettelon nro: (HACH173606)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Tube with 5 and 20 ml marks for test kit DE2
UOM: 1 * 6 Items
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: These Nessler cylinders are designed for colour comparison of water samples, foodstuffs, etc
Tuoteluettelon nro: (SCERSP45310-50100)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass.
UOM: 1 * 6 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom