  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Polypropeeniletku
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/66/18989666.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (NALG8020-0370)
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   PP, translucent
UOM:  1 * 30 m