Hait: Paineensäätöventtiilit
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: These components are constructed of high purity PFA and PTFE materials for wetted parts and PVDF, PEEK™ and PTFE u-cup with Viton® energizer for non w...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Body made of PTFE with two connections with female thread UNF 1/4" 28 G. Valve made of PPS with set screw and lock nut for adjusting and fixing pressu...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Pressure compensation sets consisting of screw cap made of PPS for GL thread, PTFE/silicone gasket and exchangeable filtering membrane made of PTFE. F...
Tuoteluettelon nro: (201-0290)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Venttiilin materiaali PPS, rungon PTFE. Voidaan käyttää paineensäätöventtiilinä paineen säätämiseen tai venttiilinä estämään paineen lasku täyttöprose...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Welch by Gardner Denver
Kuvaus: Small flange valve, open type, made of nickel-plated aluminium.
Tuoteluettelon nro: (BROE96T0227)
Toimittaja: BROEN-LAB
Kuvaus: Pressure reducing valve 2,0 for Broen showers, 0,5 - 8,5 bar
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (119-0234)
Toimittaja: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Kuvaus: These safety drum vents provide automatic pressure relief for drums between 0,20 bar but less than 0,55 bar. Depending on the model, vacuum relief is ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Prevent leaks with the emergency shutdown design.
Tuoteluettelon nro: (MFLX01350-82)
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Easily control your outlet pressure.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MFLX03245-40)
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Easily control your outlet pressure.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom