Hait: Virtalähteet
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: For most electrophoresis applications, the Basic power supply is ideal. For high current blotting applications, choose the High Current power supply.
Tuoteluettelon nro: (700-0856)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® mini power supply is a basic, economical unit perfect for small nucleic acid gel tanks.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MFLX77120-11)
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Safely adapt your VDC powered C/L® pump.
UOM: 1 * 1 Items
CE Compliant
Tuoteluettelon nro: (700-1285)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® PerfectBlue power supply is constructed with PC housing and flame-retardant ABS face plate, and is ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MFLX07525-90)
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Optimize performance of your Masterflex pump.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Power supply, VWR®, US-plug, Power supply, dual voltage
Tuoteluettelon nro: (MFLX77200-07)
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Make the most of your Masterflex drives replacement parts and other accessories.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (700-1316)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® PerfectBlue power supply is constructed with flame-retardant ABC face plate and is ideal for DNA, RNA, and protein electrophoresis, as well as bl...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Axygen power supplies are ideal for most electrophoresis needs.
Tuoteluettelon nro: (115-3060)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: PCB rack is moulded from a conductive thermoplastic compound based on polypropylene copolymer with carbon black and reinforced with mica flake.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Power supply, EU-virtajohto
Tuoteluettelon nro: (NANOPAC-300P)
Toimittaja: NANOENTEK
Kuvaus: The nanoPAC mini power supply are an ultra compact and economic unit ideal for use with DNA (horizontal) and protein (vertical) electrophoresis system...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tuoteluettelon nro: (VART57976101111)
Toimittaja: VARTA GERAETEBATTERIE
Kuvaus: This is a powerful power bank with a capacity of 10000 mAh.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PSA410)
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Connects 4 mm output jack to 4 mm high voltage leads.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
Toimittaja: CONSORT
Kuvaus: Kattava valikoima virtalähteitä monenlaisiin elektroforeesisovelluksiin: DNA-sekvensointi, vaakataso-IEF, geelien vaaka- ja pystyajot, elektroeluutio,...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom