Hait: Valmisteltu viljelyaine
139  results were found
SearchResultCount:"139"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Envirocheck kontaktiliuskoja käytetään laajalti kriittisten kontrollipisteiden (CCP) tarkkailuun HACCP (Hazardous Analytical Critical Control Points) ...
Tuoteluettelon nro: (1.13405.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Merckoplate®-tuotteisiin kuuluu laaja valikoima valmiita elatusainemaljoja. Maljat soveltuvat monenlaisiin tarkoituksiin, kuten bakteerien sekä hiivoj...
UOM: 1 * 480 Items
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Readycult® Coliform and Readycult® Enterococci make it easy to detect coliforms, E. coli or faecal streptococci in water. You only need a steri...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Readybag® gamma-irradiated and pre-weighed granulated media pouches for fast, flexible and easy pathogen testing. Readybag® media pouches speed up and...
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Saatavissa standardimaljoissa (halkaisija 90 mm). Neutralointiaineena on käytetty TLHTh:a (Tween, lesitiini, histidiini, tiosulfaatti). Pussit saa kak...
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Erilaisiin mikrobiologisiin käyttötarkoituksiin.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Surface and liquid flexible slides for simple and effective microbiological monitoring and hygiene testing of surfaces and fluids.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Environmental Petri plates 90 mm for active and passive air monitoring in pharmaceutical industries.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Buffered peptone water in a safe and light plastic bottle; just shake and add your sample.
MSDS Tarjous
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Mikrobiologiset elatusainepussit soveltuvat suurille näytemäärille.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Erilaisiin mikrobiologian käyttötarkoituksiin.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Käyttövalmiit elatusaineet elintarviketeollisuuden, veden ja ympäristön valvonnan ja lääketeollisuuden mikrobiologisiin tarpeisiin. Tuotteet on valmis...
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: MediaBag W (wire-bag) ovat taitettuja pusseja ilman liittimiä.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Culture media for sterility tests, diluents for the homogenisation of samples for the microbiological examination and rinsing fluids for membrane filt...
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Jokainen pussi on säteilytetty ja sisältää valmiiksi punnitun määrän rakeista elatusainetta kaksinkertaisessa pussissa. Voit tehdä rikastuksen juuri s...
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Kontaktiliuskat pintojen ja nesteiden mikrobiologiseen valvontaan. Jokaisessa liuskassa on elatusainetta molemmilla puolella, joko samaa tai kahta eri...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 139
no targeter for Bottom