Sarjan malleissa mekaaninen ilmankierto, ja niiden lämpötila-alueet yltävät jopa +300 °C:een. Valittavana on kaksi eri näyttöä, SingleDISPLAY tai TwinDISPLAY, käyttötarkoituksen mukaan.
- SingleDISPLAY-mallit peruskäyttöön:
- ControlCOCKPIT-parametrit: lämpötila (Celsius tai Fahrenheit), tuulettimen nopeus, poistoilmaläpän asento, ohjelman kesto, aikavyöhykkeet ja kesäaika
- Yksi PT100-lämpötila-anturi nelijohdinkytkennässä ja Ethernet-liitäntä protokollalokin lukemista varten
- Kaksinkertainen ylikuumenemissuojaus visuaalisella hälytyksellä: elektroninen lämpötilavalvonta, vapaasti säädettävällä valvontalämpötilalla ja mekaaninen lämpötilanrajoitin (TB) standardin DIN 12880 vaatimusten mukaisesti. Rajoitin keskeyttää lämmityksen, jos suurin sallittu lämpötila ylittyy noin 10 °C:lla, mikä suojaa lämpökaappia
Kaikissa malleissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkammio ja runko, jotka kestävät pitkään ja jotka on helppo puhdistaa. Uuneissa on kiinteä dataloggeri ja digitaalinen ajastin, jonka aikaväli on 1 min... 99 pv 23 h. SetpointWAIT-toiminto varmistaa, että prosessiaika alkaa vasta määritetyn lämpötilan saavuttamisen jälkeen. Toimintoa voi käyttää myös vapaasti sijoitettavien PT100-lisäantureiden kanssa, jolloin prosessiaika alkaa, kun määritetty lämpötila on saavutettu kaikissa mittauspisteissä. Kaikissa TwinDISPLAY-malleissa on intuitiivinen AtmoCONTROL-hallinta- ja kirjausohjelmisto, jossa arvoja voi syöttää symboleita vetämällä ja pudottamalla. Ohjelmistolla voi verkon kautta valvoa jopa 32 toisiinsa liitettyä laitetta. Se lähettää tarvittaessa automaattisen hälytysviestin yhteen tai useampaan sähköpostiosoitteeseen. Monimutkaisten säätöjen ohjelmointi on TwinDISPLAY-malleissa helppoa ja nopeaa.
TwinDISPLAY-mallit monipuolisiin säätöihin:
Intuitiiviset ja helppokäyttöiset uunit, joissa on kaksi TFT-näyttöä, ControlCOCKPIT ja USB-portti. ControlCOCKPIT-parametrit ovat yllä kuvatun mukaiset.
Kaksi PT100-anturia nelijohdinkytkennässä samanaikaiseen monitorointiin, ottavat laitteen toiminnot haltuunsa virheen sattuessa
HeatBALANCE-toimintolla lämmitysteho jakautuu (tasapainottuu) tasaisesti käyttötarkoitukseen sopivalla tavalla ylä- ja alaosien välillä
Kirjatut protokollatiedot näkyvät ControlCOCKPIT-näytössä (enintään 10 000 arvoa vastaa suunnilleen yhtä viikkoa)
Ethernet-liitäntä protokollalokin lukemiseen, ohjelmistojen lataamiseen ja käyttöönottoon sekä verkkokirjaamiseen
Moninkertainen ylikuumenemissuojaus näyttö- ja äänimerkkihälytyksin: sähköisen lämpötilavalvonnan (TWW/TWB) näyttösäätö (erikseen säädettävä, näytteitä ja uunia suojeleva luokan 3.1 lämpötilahälytin) sekä mekaaninen lämpötilanrajoitin (TB, suojausluokka 1) standardin DIN 12880 vaatimusten mukaisesti. AutoSAFETY säätää lämpötilan automaattisesti asetettuun arvoon sallitun alueen rajoissa. Erilliset yli- ja alikuumenemisen vähimmäis-/enimmäisarvot
The Um ovens, which have the same specifications as standard models, are classified as a Class I medical device in accordance with the EU directive 93/42/EEC.
Possible applications as a medical device:
The UFm or UFmplus models, equipped with a fan for forced air circulation, can be used for warming non-sterile blankets and cloths.
Sertifikaatit: Standardin DIN EN 60529 vaatimusten mukainen kotelointiluokka: IP 20
Lisävarusteiden tiedot: Lisätietoja hylly- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.vwr.com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen VWR-jälleenmyyjään.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman hyllyjä. Tarvittavat hyllyt, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kehikot tai alustat on tilattava erikseen. Saatavana lisävarusteita ja tehdasasenteisia ominaisuuksia, kuten läpivientiaukko, pistorasia kaapin sisään, valaistus ja ikkunallinen ovi. Pyydä Avantor:ltä lisätietoja ennen tilaamista, sillä varusteita ei voi asentaa jälkikäteen. Huomaa, että U 450 ja U 750 vaativat kolmivaihevirtalähteen.