DNA denaturing solution
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J60370.K2EA 122 EUR
J60370.K2
DNA denaturing solution
DNA denaturing solution
Contains 1.5M NaCl with 0.5M NaOH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00146642
UN: 3266
ADR: 8,III