2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD00746956-1GEA
65.5
EUR
BLDPBD00746956-1G
BLDPBD00746956-5G
BLDPBD00746956-250
2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole 98%
2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Kaava:
C₁₀H₁₀N₂S MW: 190,2648 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00617257 CAS-numero: 30709-67-2 |