3-(2-Pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
BLDPBD00936227-1GEA 305 EUR
BLDPBD00936227-1G BLDPBD00936227-250 BLDPBD00936227-100
3-(2-Pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-(2-Pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava: C₁₂H₁₁BN₂O₃
MW: 242,0383 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD28167454
CAS-numero: 874459-98-0