2-(4-Iodophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD01084546-25GEA
1160
EUR
BLDPBD01084546-25G
BLDPBD01084546-5G
BLDPBD01084546-1G
BLDPBD01084546-250
2-(4-Iodophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione 98%
2-(4-Iodophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₁₁H₁₁BINO₄ MW: 358,925 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD11215234 CAS-numero: 1287221-36-6 |