2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 98%
BLDPBD01374005-25GEA 19.8 EUR
BLDPBD01374005-25G
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 98%
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava: C₇H₁₅BO₃
MW: 158,01 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03093086
CAS-numero: 1195-66-0