2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98+%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD01390252-25GEA 258 EUR
BLDPBD01390252-25G BLDPBD01390252-1G BLDPBD01390252-5G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98+%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,3726 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258745
CAS-numero: 957061-11-9