3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 99+%
|
|
BLDPBD01409371-100EA
682
EUR
BLDPBD01409371-100
BLDPBD01409371-1G
BLDPBD01409371-5G
BLDPBD01409371-25G
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 99+%
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava:
C₈H₅F₂NO MW: 169,1282 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00236225 CAS-numero: 97582-88-2 |