Dimetyyli-5-bromi-isoftalaatti 97%
|
|
BLDPBD0433-10GEA
28.1
EUR
BLDPBD0433-10G
BLDPBD0433-5G
BLDPBD0433-25G
BLDPBD0433-100G
BLDPBD0433-1G
BLDPBD0433-500G
Dimetyyli-5-bromi-isoftalaatti 97%
Dimetyyli-5-bromi-isoftalaatti
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₁₀H₉BrO₄ MW: 273,08 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00078709 CAS-numero: 51760-21-5 |