tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD0846-5GEA
32.3
EUR
BLDPBD0846-5G
BLDPBD0846-250MG
BLDPBD0846-10G
BLDPBD0846-1G
BLDPBD0846-25G
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₁₂H₁₅BrO₂ MW: 271,15 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
CAS-numero:
108052-76-2 |