2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
BLDPBD10000-25GEA 172 EUR
BLDPBD10000-25G BLDPBD10000-10G BLDPBD10000-5G BLDPBD10000-1G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava: C₆H₇NO₂S
MW: 157,1900 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00052943
CAS-numero: 53137-27-2