4-Amino-3-methylbenzenesulphonamide 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD10050-25GEA 724 EUR
BLDPBD10050-25G BLDPBD10050-10G BLDPBD10050-100MG BLDPBD10050-1G BLDPBD10050-250MG BLDPBD10050-5G
4-Amino-3-methylbenzenesulphonamide 97%
4-Amino-3-methylbenzenesulphonamide
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Kaava: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,2300 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00466840
CAS-numero: 53297-70-4