5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]-7-pyrimidinone 95%
|
|
BLDPBD100665-5GEA
14.6
EUR
BLDPBD100665-5G
BLDPBD100665-500G
BLDPBD100665-25G
BLDPBD100665-100G
5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]-7-pyrimidinone 95%
5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]-7-pyrimidinone
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava:
C₁₇H₂₀N₄O₂ MW: 312,37 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD03093929 CAS-numero: 139756-21-1 |