5-(2-Nitrophenyl)oxazole 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD100723-5GEA
281
EUR
BLDPBD100723-5G
BLDPBD100723-250MG
BLDPBD100723-1G
5-(2-Nitrophenyl)oxazole 97%
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava:
C₉H₆N₂O₃ MW: 190,1555 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00085146 CAS-numero: 89808-75-3 |