5-Bromo-2-iodobenzonitrile 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD102759-5GEA
34.3
EUR
BLDPBD102759-5G
BLDPBD102759-25G
BLDPBD102759-10G
BLDPBD102759-1G
5-Bromo-2-iodobenzonitrile 95%
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₇H₃BrIN MW: 307,92 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00672950 CAS-numero: 121554-10-7 |