2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD10382-5GEA 25 EUR
BLDPBD10382-0.025G BLDPBD10382-5G BLDPBD10382-25G BLDPBD10382-100G BLDPBD10382-1G
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava: C₇H₅FO₃
MW: 156,1112 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01310985
CAS-numero: 65145-13-3