4'-Bromo-2-chloroacetanilide 98%
BLDPBD105824-1GEA 36.4 EUR
BLDPBD105824-1G BLDPBD105824-250MG BLDPBD105824-5G BLDPBD105824-100MG
4'-Bromo-2-chloroacetanilide 98%
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava: C₈H₇BrClNO
MW: 248,5043 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00018903
CAS-numero: 2564-02-5