4-Chloro-5-methylbenzene-1,2-diamine 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD10587-1GEA
31.2
EUR
BLDPBD10587-1G
BLDPBD10587-5G
4-Chloro-5-methylbenzene-1,2-diamine 98%
4-Chloro-5-methylbenzene-1,2-diamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Kaava:
C₇H₉ClN₂ MW: 156,613 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00221471 CAS-numero: 63155-04-4 |