2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 97%
|
|
BLDPBD107360-5GEA
1380
EUR
BLDPBD107360-5G
BLDPBD107360-100MG
BLDPBD107360-1G
BLDPBD107360-250MG
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₆H₅ClN₂O₂ MW: 172,569 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD09863167 CAS-numero: 188781-10-4 |