4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD10823-1GEA
23.9
EUR
BLDPBD10823-1G
BLDPBD10823-5G
BLDPBD10823-10G
BLDPBD10823-250MG
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₈H₄ClF₃O MW: 208,5700 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00018686 CAS-numero: 321-37-9 |