4-Methylsalicylaldehyde 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD11145-25GEA
144
EUR
BLDPBD11145-25G
BLDPBD11145-5G
BLDPBD11145-250MG
BLDPBD11145-100G
BLDPBD11145-10G
BLDPBD11145-1G
4-Methylsalicylaldehyde 98%
4-Methylsalicylaldehyde
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₈H₈O₂ MW: 136,15 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00799550 CAS-numero: 698-27-1 |