3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD115862-100GEA 440 EUR
BLDPBD115862-100G BLDPBD115862-1G BLDPBD115862-10G BLDPBD115862-5G BLDPBD115862-25G
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 97%
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava: C₈H₇NO
MW: 133,1500 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08361769
CAS-numero: 3816-66-8