Bis(triethoxysilyl)methane 97%
|
|
BLDPBD117251-5GEA
33.3
EUR
BLDPBD117251-5G
BLDPBD117251-25G
Bis(triethoxysilyl)methane 97%
Bis(triethoxysilyl)methane
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₁₃H₃₂O₆Si₂ MW: 340,56 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00270971 CAS-numero: 18418-72-9 |