3-Allylsalicylaldehyde 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD11823-5GEA
111
EUR
BLDPBD11823-5G
BLDPBD11823-1G
BLDPBD11823-250MG
3-Allylsalicylaldehyde 95%
3-Allylsalicylaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00037364 CAS-numero: 24019-66-7 |