Choline iodide 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD121109-10GEA
23.9
EUR
BLDPBD121109-10G
BLDPBD121109-25G
BLDPBD121109-100G
BLDPBD121109-5G
Choline iodide 98%
Choline iodide
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Kaava:
C₅H₁₄INO MW: 231,08 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011900 CAS-numero: 17773-10-3 |