5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD12251-1GEA
16.7
EUR
BLDPBD12251-1G
BLDPBD12251-10G
BLDPBD12251-5G
BLDPBD12251-100G
BLDPBD12251-250MG
BLDPBD12251-25G
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester 97%
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₁₀H₁₅BN₂O₂ MW: 206,05 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD05155223 CAS-numero: 321724-19-0 |