3-Chloro-6-phenylpyridazine 96%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD12577-10GEA 266 EUR
BLDPBD12577-10G BLDPBD12577-25G BLDPBD12577-5G BLDPBD12577-250MG BLDPBD12577-1G
3-Chloro-6-phenylpyridazine 96%
3-Chloro-6-phenylpyridazine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava: C₁₀H₇ClN₂
MW: 190,6300 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00075253
CAS-numero: 20375-65-9