Ferroseeni 98%
|
|
BLDPBD130319-25GEA
7.3
EUR
BLDPBD130319-0.025
BLDPBD130319-25G
Ferroseeni 98%
Ferroseeni
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₁₀H₁₀Fe MW: 186,04 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00001427 CAS-numero: 102-54-5 |