Heptanoyylikloridi 99%
|
|
BLDPBD133062-25GEA
10.4
EUR
BLDPBD133062-25G
Heptanoyylikloridi 99%
Heptanoyylikloridi
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₇H₁₃ClO MW: 148,63 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00000763 CAS-numero: 2528-61-2 |