1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
BLDPBD13437-1GEA 6.3 EUR
BLDPBD13437-1G BLDPBD13437-5G BLDPBD13437-10G BLDPBD13437-100G BLDPBD13437-25G BLDPBD13437-500G
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
1-Boc-4-cyanopiperidine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava: C₁₁H₁₈N₂O₂
MW: 210,27 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01861223
CAS-numero: 91419-52-2