3-Biphenylboronic acid 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD13795-5GEA
22.9
EUR
BLDPBD13795-5G
BLDPBD13795-25G
BLDPBD13795-10G
BLDPBD13795-100G
BLDPBD13795-1G
3-Biphenylboronic acid 98%
3-Biphenylboronic acid
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₁₂H₁₁BO₂ MW: 198,03 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD01318102 CAS-numero: 5122-95-2 |