Dansyylikloridi 97%
|
|
BLDPBD13851-5GEA
85.2
EUR
BLDPBD13851-5G
BLDPBD13851-10G
BLDPBD13851-1G
BLDPBD13851-25G
BLDPBD13851-250MG
Dansyylikloridi 97%
Dansyylikloridi
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Kaava:
C₁₂H₁₂ClNO₂S MW: 269,75 g/mol Storage Temperature: Pakastin |
MDL numero:
MFCD00003985 CAS-numero: 605-65-2 |