Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 98%
|
|
BLDPBD138617-250MGEA
26
EUR
BLDPBD138617-250MG
BLDPBD138617-1G
BLDPBD138617-100MG
BLDPBD138617-5G
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 98%
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava:
C₉H₇BrN₂O₂ MW: 255,0681 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD07021501 CAS-numero: 886361-98-4 |