Metyylikinnamaatti 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD139388-100GEA 9.4 EUR
BLDPBD139388-100G BLDPBD139388-25G BLDPBD139388-1000G BLDPBD139388-500G
Metyylikinnamaatti 98%
Metyylikinnamaatti
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008458
CAS-numero: 103-26-4